(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
L16319.06
L16319.14
L16319.03
L16319.06EA
83.43
EUR
L16319.06
L16319.14
L16319.03
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine ≥99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 3082-64-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Amine-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 3029904
Optical Rotation: +20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00083057
Vzorec:
C₉H₁₃N Teplota varu: 205 °C Teplota tavenia: –69 °C Hustota: 0,930 Teplota vzplanutia: 77 °C (170 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00083057 Číslo CAS: 3082-64-2 OSN: 2735 ADR: 8,III |