Tlačiť
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
L15195.03 L15195.06
L15195.03EA 85.04 EUR
L15195.03 L15195.06
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 4347-31-3 Molecular Formula: C5H5BO3S Formula Weight: 155.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 4393584 MDL No.: MFCD01075678
Vzorec: C₅H₅BO₃S
Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01075678
Číslo CAS: 4347-31-3