2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
L15195.03
L15195.06
L15195.03EA
85.04
EUR
L15195.03
L15195.06
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid ≥97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4347-31-3
Molecular Formula: C5H5BO3S
Formula Weight: 155.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 4393584
MDL No.: MFCD01075678
Vzorec:
C₅H₅BO₃S Teplota tavenia: ∼ 200 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD01075678 Číslo CAS: 4347-31-3 |