Tlačiť
Ethanolamine hydrochloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14322.22 L14322.36
L14322.22EA 42.12 EUR
L14322.22 L14322.36
Ethanolamine hydrochloride ≥98%
Ethanolamine hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 2002-24-6 Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl Formula Weight: 97.55 Melting Point: 83-86° Beilstein Reference: 3542892 Merck Reference: 14,3727 MDL No.: MFCD00012892
Vzorec: C₂H₈ClNO
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012892
Číslo CAS: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Merck Index: 14,3727