Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) 0,2% (anhy)
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 110-46-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3870
Odour: Sweet
Boiling Point: 95-100°
Beilstein Reference: 969510
Merck Reference: 14,5123
UN No.: 1113
MDL No.: MFCD00002057
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Teplota varu: 95…100 °C Hustota: 0,875 Teplota vzplanutia: –20 °C (–4 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002057 Číslo CAS: 110-46-3 EINECS: 203-770-8 OSN: 1113 ADR: 3,II Merck Index: 14,5123 |