Tlačiť
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃) 0,2% (anhy)
L13909.AC L13909.AE L13909.AP
L13909.ACEA 35.14 EUR
L13909.AC L13909.AE L13909.AP
Isopentyl nitrite (mixed isomers ) 97% stabilizovaný
Isopentyl nitrite (mixed isomers )
Stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Purity: 97% CAS No.: 110-46-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2ONO Formula Weight: 117.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.3870 Odour: Sweet Boiling Point: 95-100° Beilstein Reference: 969510 Merck Reference: 14,5123 UN No.: 1113 MDL No.: MFCD00002057
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 95…100 °C
Hustota: 0,875
Teplota vzplanutia: –20 °C (–4 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002057
Číslo CAS: 110-46-3
EINECS: 203-770-8
OSN: 1113
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5123