Tlačiť
(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
L11848.06 L11848.03
L11848.06EA 74.21 EUR
L11848.06 L11848.03
(±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine 96%
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Purity: 96% CAS No.: 24358-62-1 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5670 Odour: Amine-like Boiling Point: 140-145°/30mm Beilstein Reference: 2412318 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00025548
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 140…145 °C (30 mmHg)
Hustota: 1,397
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025548
Číslo CAS: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
OSN: 2735
ADR: 8,III