1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Butylthiourea
L09654.09
L09654.04
L09654.09EA
352.59
EUR
L09654.09
L09654.04
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
1-Butyl-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Vzorec:
C₅H₁₂N₂S Teplota tavenia: 76…79 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00022173 Číslo CAS: 1516-32-1 EINECS: 216-165-9 |