Tlačiť
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Butylthiourea
L09654.09 L09654.04
L09654.09EA 352.59 EUR
L09654.09 L09654.04
1-Butyl-2-thiourea ≥98%
1-Butyl-2-thiourea
Purity: 98% CAS No.: 1516-32-1 Molecular Formula: C5H12N2S Formula Weight: 132.23 Odour: Odourless Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1744779 MDL No.: MFCD00022173
Vzorec: C₅H₁₂N₂S
Teplota tavenia: 76…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022173
Číslo CAS: 1516-32-1
EINECS: 216-165-9