Tlačiť
Butan-2-on-oxim ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
L08196.AEEA 37.46 EUR
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
Butan-2-on-oxim ≥99%
Butan-2-on-oxim
Purity: 99% CAS No.: 96-29-7 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4430 Melting Point: -30° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1698241 MDL No.: MFCD00013935
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 152…153 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,921
Teplota vzplanutia: 62 °C (144 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013935
Číslo CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6