Tlačiť
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylthiophene-2-boronic acid, (3-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
H53201.MD H53201.03
H53201.MDEA 89.85 EUR
H53201.MD H53201.03
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
3-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 177735-09-0 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Melting Point: 192-196° MDL No.: MFCD00236049
Vzorec: C₅H₇BO₂S
Teplota tavenia: 192…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236049
Číslo CAS: 177735-09-0