Tlačiť
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 164.06 EUR
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Vzorec: C₈H₈BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044739
Číslo CAS: 332-48-9