Tlačiť
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Hydroxy-4-methoxy-benzamidine
H52141.03 H52141.06
H52141.03EA 105.5 EUR
H52141.03 H52141.06
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
4-Methoxybenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 5373-87-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD05664434
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00816993
Číslo CAS: 5373-87-5