Tlačiť
Chlorid zinečnatý 0.7 M THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
H32962.AE H32962.AP
H32962.AEEA 166.63 EUR
H32962.AE H32962.AP
Chlorid zinečnatý 0.7 M THF
Chlorid zinečnatý
CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00011295
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 0.948
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 13,10185