Tlačiť
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B23943.06 B23943.14 B23943.22
B23943.06EA 62.98 EUR
B23943.06 B23943.14 B23943.22
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥99%
6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 3453-33-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 1945989
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Teplota tavenia: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081152
Číslo CAS: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2