Tlačiť
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
B23454.03 B23454.06 B23454.14
B23454.03EA 52.47 EUR
B23454.03 B23454.06 B23454.14
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 98546-51-1 Molecular Formula: C7H9BO2S Formula Weight: 168.02 Melting Point: ca 208-212° Beilstein Reference: 3247219
Vzorec: C₇H₉BO₂S
Mw: 168.02
Teplota tavenia: ∼ 208…212 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093410
Číslo CAS: 98546-51-1