Desyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21778.06
B21778.14
B21778.22
B21778.06EA
49.74
EUR
B21778.06
B21778.14
B21778.22
Desyl chloride ≥98%
Desyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 447-31-4
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 744474
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000858
Vzorec:
C₁₄H₁₁ClO Teplota tavenia: 64…69 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000858 Číslo CAS: 447-31-4 EINECS: 207-181-7 OSN: 3261 ADR: 8,III |