N-(2-Aminoethyl)morpholine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-03-1
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4760
Odour: Amine-like
pH: 12
Melting Point: 23-25°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 104378
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00006182
Vzorec:
C₆H₁₄N₂O Teplota varu: 200…203 °C Teplota tavenia: 23…25 °C Hustota: 0,999 Teplota vzplanutia: 86 °C (186 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006182 Číslo CAS: 2038-03-1 EINECS: 218-011-6 OSN: 2923 ADR: 8,II |