2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A19450.09
A19450.18
A19450.09EA
56.56
EUR
A19450.09
A19450.18
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 5111-65-9
Molecular Formula: C11H9BrO
Formula Weight: 237.10
Melting Point: 105-110°
Boiling Point: 160-164°/3mm
MDL No.: MFCD00004062
Vzorec:
C₁₁H₉BrO Teplota varu: 160…164 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 105…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004062 Číslo CAS: 5111-65-9 EINECS: 225-837-0 |