Farnesol (mixture of isomers) 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
A19316.06
A19316.14
A19316.22
A19316.06EA
28.64
EUR
A19316.06
A19316.14
A19316.22
Farnesol (mixture of isomers) 96%
Farnesol (mixture of isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 4602-84-0
Molecular Formula: C15H26O
Formula Weight: 222.37
Flash Point: 146°(295°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Pleasant
Boiling Point: 159-160°/10mm
Beilstein Reference: 1763926
Merck Reference: 14,3937
MDL No.: MFCD00002918
Vzorec:
C₁₅H₂₆O Teplota varu: 159…160 °C (10 mmHg) Hustota: 0,887 Teplota vzplanutia: 146 °C (295 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002918 Číslo CAS: 4602-84-0 EINECS: 225-004-1 Merck Index: 14,3937 |