Tlačiť
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A19194.06 A19194.14 A19194.22
A19194.06EA 54.95 EUR
A19194.06 A19194.14 A19194.22
3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
3-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98% CAS No.: 23806-24-8 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 144-149° Beilstein Reference: 116184
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota tavenia: 144…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005438
Číslo CAS: 23806-24-8
EINECS: 245-894-5