Tlačiť
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 35.38 EUR
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 175 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 107…109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002231
Číslo CAS: 876-02-8
EINECS: 212-880-5