Tlačiť
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06 A17737.14
A17737.06EA 64.58 EUR
A17737.06 A17737.14
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
5-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1918-79-2 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 113857
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota tavenia: 136…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005439
Číslo CAS: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3