1,2-Cyclohexanedione dioxime ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16788.06
A16788.14
A16788.22
A16788.06EA
104.29
EUR
A16788.06
A16788.14
A16788.22
1,2-Cyclohexanedione dioxime ≥97%
1,2-Cyclohexanedione dioxime
Purity: 97%
CAS No.: 492-99-9
Molecular Formula: C6H10N2O2
Formula Weight: 142.16
Melting Point: 181-188° dec.
Beilstein Reference: 1909047
Merck Reference: 14,6560
MDL No.: MFCD00001663
Vzorec:
C₆H₁₀N₂O₂ Teplota tavenia: 181…188 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001663 Číslo CAS: 492-99-9 EINECS: 207-769-3 Merck Index: 14,6560 |