Tlačiť
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
A15677.06 A15677.14
A15677.06EA 80.22 EUR
A15677.06 A15677.14
4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
4-Nitrophenethyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 5339-26-4 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 116°/0.2mm MDL No.: MFCD00007386
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.06
Teplota varu: 116 °C (0.2 mmHg)
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007386
Číslo CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7