Perfluoro(methylcyclohexane) ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
FlutecR PP2
A14233.22
A14233.14
A14233.22EA
246.69
EUR
A14233.22
A14233.14
Perfluoro(methylcyclohexane) ≥94%
Perfluoro(methylcyclohexane)
Purity: 94%
CAS No.: 355-02-2
Molecular Formula: C7F14
Formula Weight: 350.06
Refractive Index: 1.3 00
Odour: Odourless
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1915981
MDL No.: MFCD00001468
Vzorec:
C₇F₁₄ Teplota varu: 75…76 °C Teplota tavenia: –70 °C Hustota: 1,800 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001468 Číslo CAS: 355-02-2 EINECS: 206-573-5 |