Tlačiť
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14165.06 A14165.14
A14165.06EA 89.05 EUR
A14165.06 A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99% CAS No.: 10199-89-0 Molecular Formula: C6H2ClN3O3 Formula Weight: 199.56 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 614212
Vzorec: C₆H₂ClN₃O₃
Teplota tavenia: 96…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005808
Číslo CAS: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4