Tlačiť
L(+)-Citrulline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A13316.09 A13316.18
A13316.09EA 58.97 EUR
A13316.09 A13316.18
L(+)-Citrulline ≥98%
L(+)-Citrulline
Purity: 98% CAS No.: 372-75-8 Molecular Formula: C6H13N3O3 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 212-214° dec. Beilstein Reference: 6055157 Merck Reference: 14,2331 Optical Rotation: +22° (c=2 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064397
Vzorec: C₆H₁₃N₃O₃
Teplota tavenia: 212…214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064397
Číslo CAS: 372-75-8
EINECS: 206-759-6
Merck Index: 14,2331