Tlačiť
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
A13304.06 A13304.22 A13304.14 AB114314.0100
A13304.06EA 38.15 EUR
A13304.06 A13304.22 A13304.14 ABCRAB114314.0100
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 18791-75-8 Molecular Formula: C5H3BrOS Formula Weight: 191.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 114-115°/11mm MDL No.: MFCD00005431
Vzorec: C₅H₃BrOS
Teplota varu: 114…115 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Číslo MDL: MFCD00005431
Číslo CAS: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3