4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06
A13117.14
A13117.06EA
48.54
EUR
A13117.06
A13117.14
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1197-19-9
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 317-319°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001815
Vzorec:
C₉H₁₀N₂ Teplota varu: 317…319 °C Teplota tavenia: 72…76 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001815 Číslo CAS: 1197-19-9 EINECS: 214-819-8 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |