Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
A10588.AEEA
157.24
EUR
A10588.AE
A10588.AC
A10588.AP
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
CAS No.: 429-41-4
Molecular Formula: C16H36FN
Formula Weight: 261.47
Flash Point: -17°(1°F)
Beilstein Reference: 3570522
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00011747
Vzorec:
C₁₆H₃₆FN Mw: 261.47 Hustota: 0.903 Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011747 Číslo CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 OSN: 2924 ADR: 3 II |