Tlačiť
Benzoin methyl ether ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
A10296.14 A10296.22 A10296.36
A10296.14EA 66.19 EUR
A10296.14 A10296.22 A10296.36
Benzoin methyl ether ≥97%
Benzoin methyl ether
Purity: 97% CAS No.: 3524-62-7 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 188-189°/15mm Beilstein Reference: 2052112 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00008492
Vzorec: C₁₅H₁₄O₂
Teplota varu: 188…189 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 46…50 °C
Hustota: 1,128
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008492
Číslo CAS: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
Merck Index: 14,1093