Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane tech. 90%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
45477.18
45477.30
45477.18EA
109.51
EUR
45477.18
45477.30
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane tech. 90%, Technical Grade
Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
Purity: 90%
CAS No.: 335-27-3
Molecular Formula: C8F16
Formula Weight: 400.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.828
Melting Point: -55°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2064147
MDL No.: MFCD00001469
Vzorec:
C₈F₁₆ Teplota varu: 101…102 °C Teplota tavenia: –55 °C Hustota: 1,828 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001469 Číslo CAS: 335-27-3 EINECS: 206-386-9 |