Tlačiť
Galena naturally occurring mineral ∼ 1-2 in
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
42546.KF 42546.KJ
42546.KFEA 43.32 EUR
42546.KF 42546.KJ
Galena naturally occurring mineral ∼ 1-2 in
Galena
Chief ore of lead
  • Sp. Gr. 7.4-7.6
Soluble in strong HNO3, in excess of hot HCl
Vzorec: ̍PbS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016280
Číslo CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05445