Tlačiť
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 81.31 EUR
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) in aqueous solution
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Vzorec: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Mw: 581 g/mol
Teplota varu: 84 °C
Hustota: 1.01
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216632
Číslo CAS: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4