Tlačiť
Kyselina dusičná 68 - 70% in water ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424000025 424000250 424005000 424000026 424005001
ACRO424000025EA 172.88 EUR
ACRO424000025 ACRO424000250 ACRO424005000 ACRO424000026 ACRO424005001
Kyselina dusičná 68 - 70% in water ACS
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid free from suspended matter or sediment (photochemical reactions)
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH 68.0 to 70.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.2 ppm