Tlačiť
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
415450250 415450050
ACRO415450250EA 443.42 EUR
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Vzorec: C₆H₂FN₃O₃
Mw: 183.1
Teplota tavenia: 52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010196
Číslo CAS: 29270-56-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %