Tlačiť
Butan-2-on-oxim 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
403331000 403330250 403330010
403331000.EA 39.23 EUR
403331000. 403330250. 403330010.
Butan-2-on-oxim 99%
Butan-2-on-oxim
Vzorec: C₄H₉NO
Teplota varu: 72 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0,923 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013935
Číslo CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %