Tlačiť
Desyl bromide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-2-phenylacetophenone
403170250 403170050
ACRO403170250EA 360.91 EUR
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
Mw: 275.14
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000136
Číslo CAS: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
OSN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %