Tlačiť
N-(2-Aminoethyl)morpholine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
400751000 400750050 400750250
ACRO400751000EA 245.09 EUR
ACRO400751000 ACRO400750050 ACRO400750250
N-(2-Aminoethyl)morpholine 98+%
N-(2-Aminoethyl)morpholine
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Teplota tavenia: 24 °C
Teplota vzplanutia: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006182
Číslo CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
OSN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %