Tlačiť
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Sulfoaniline, 2-Aminobenzenesulphonic Acid, o-Anilinesulfonic acid, Aniline-2-sulphonic acid, Aniline-2-sulfonic acid, Orthanilic acid
400640250 400641000 400645000
ACRO400640250EA 30.96 EUR
ACRO400640250 ACRO400641000 ACRO400645000
2-Aminobenzenesulphonic acid 95%
2-Aminobenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃S
Mw: 173.19
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007705
Číslo CAS: 88-21-1
EINECS: 201-810-9
OSN: 2585
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
GC ≥96.0 %