Tlačiť
3-Aminobenzylamin 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Amino-m-toluidine, 3-(Aminomethyl)aniline
391440250 391440050
ACRO391440250EA 252.31 EUR
ACRO391440250 ACRO391440050
3-Aminobenzylamin 97%
3-Aminobenzylamin
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota tavenia: 36…39 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078355
Číslo CAS: 4403-70-7
EINECS: 412-230-2
OSN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %