Tlačiť
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381171000 381178000
381171000.EA 129.96 EUR
381171000. 381178000.
Triethylaluminium 0.6 M in heptane, AcroSeal®
Triethylaluminium
Vzorec: C₆H₁₅Al
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009015
Číslo CAS: 97-93-8
EINECS: 202-619-3
OSN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 9.5 to 10.5 wt % (on Al basis)