Tlačiť
N-Acetyl-L-proline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
376640010 376640050
ACRO376640010EA 60.57 EUR
ACRO376640010 ACRO376640050
N-Acetyl-L-proline 99%
N-Acetyl-L-proline
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 115…117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00020837
Číslo CAS: 68-95-1
EINECS: 276-259-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -114° to -118° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %