Tlačiť
Chlorid zinečnatý 1.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
370051000 370058000
370051000.EA 125.38 EUR
370051000. 370058000.
Chlorid zinečnatý 1.0 M diethyl ether, AcroSeal®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2924
ADR: 3 I
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow to light blue-grey Solution (May form two phases which can recombine on cooling. May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Water ≤0.2 % (Coulometric)