Tlačiť
4-Fluorophenethylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350950050 350950250 350950500
ACRO350950050EA 41.72 EUR
ACRO350950050 ACRO350950250 ACRO350950500
4-Fluorophenethylamine 99%
4-Fluorophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Teplota varu: 50…52 °C (,1 mmHg)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134208
Číslo CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %