Tlačiť
3-Bromophenethylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
350580010 350580050 350580250
ACRO350580010EA 62.09 EUR
ACRO350580010 ACRO350580050 ACRO350580250
3-Bromophenethylamine 99%
3-Bromophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Mw: 200.08
Hustota: 1.406 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01310790
Číslo CAS: 58971-11-2
OSN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5735 to 1.5755 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %