Tlačiť
2-Bromophenethylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
350570050 350570200
ACRO350570050EA 112.72 EUR
ACRO350570050 ACRO350570200
2-Bromophenethylamine 99%
2-Bromophenethylamine
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Hustota: 1,396 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01529874
Číslo CAS: 65185-58-2
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %