Tlačiť
3-Methoxyphenethylamine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
302610050 302610250
ACRO302610050EA 104.29 EUR
ACRO302610050 ACRO302610250
3-Methoxyphenethylamine 98+%
3-Methoxyphenethylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
Teplota varu: 118…119 °C (6 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008187
Číslo CAS: 2039-67-0
EINECS: 218-017-9
OSN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %