Tlačiť
Boc-Pro-OH 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
275650250 275651000
ACRO275650250EA 88.25 EUR
ACRO275650250 ACRO275651000
Boc-Pro-OH 99+%
Boc-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Teplota tavenia: 133…136 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00037324
Číslo CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -61.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, CH3COOH)
Titration with NaOH ≥99.0 %