Salicylaldoxime 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Hydroxybenzaldehyde oxime
207400250
207401000
207405000
207400250.EA
66.49
EUR
207400250.
207401000.
207405000.
Salicylaldoxime 98%
Salicylaldoxime
Vzorec:
C₇H₇NO₂ Mw: 137.14 Teplota tavenia: 56…59 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002120 Číslo CAS: 94-67-7 EINECS: 202-353-8 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |