Tlačiť
Salicylaldoxime 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Hydroxybenzaldehyde oxime
207400250 207401000 207405000
207400250.EA 66.49 EUR
207400250. 207401000. 207405000.
Salicylaldoxime 98%
Salicylaldoxime
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002120
Číslo CAS: 94-67-7
EINECS: 202-353-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %