Tlačiť
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Hydroxyiminopropiophenone, 2-Isonitrosopropiophenone, 1-Phenyl-1,2-propanedione-2-oxime, 1-Phenyl-1,2-propanedione 2-Oxime
205020250 205020100
205020250.EA 86.92 EUR
205020250. 205020100.
2-Hydroxyiminopropiophenone 99%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.18
Teplota tavenia: 111…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002115
Číslo CAS: 119-51-7
EINECS: 204-329-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %