Tlačiť
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201950050 201951000 201955000 201950025
ACRO201950050EA 44.93 EUR
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Tetrabutylammonium fluoride 1 M in THF
Tetrabutylammonium fluoride
Vzorec: C₁₆H₃₆FN
Hustota: 0,887 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011747
Číslo CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M